Tisk…
2-Fluor-5-(trifluormethyl)fenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Fluoro-5-trifluoromethylphenol
PC4376O-25G PC4376O-5G
APOSPC4376O-25GEA 1080 CZK
APOSPC4376O-25G APOSPC4376O-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)fenol 98%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)fenol
Vzorec: C₇H₄F₄O
MW: 180.1
Bod varu: 146 °C
Hustota: 1.436 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061286
CAS číslo: 141483-15-0
UN: 2920
ADR: 8+3 II