Tisk…
2-Fluor-3-(trifluormethyl)fenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride
PC4376M-1G PC4376M-25G PC4376M-5G
APOSPC4376M-1GEA 1580 CZK
APOSPC4376M-1G APOSPC4376M-25G APOSPC4376M-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)fenol 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)fenol
Vzorec: C₇H₄F₄O
MW: 180.1
Bod varu: 122 °C
Hustota: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083554
CAS číslo: 207291-85-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III