Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4376K-100G PC4376K-25G PC4376K-5G
APOSPC4376K-100GEA 5360 CZK
APOSPC4376K-100G APOSPC4376K-25G APOSPC4376K-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03
Bod varu: 197
Bod tání: 22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061177
CAS číslo: 184970-26-1
UN: 3265
ADR: 8 III