4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4376J-10G
PC4376J-100G
PC4376J-50G
APOSPC4376J-10GEA
622
CZK
APOSPC4376J-10G
APOSPC4376J-100G
APOSPC4376J-50G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₅BrF₄ MW: 257.03 Bod varu: 197 Bod tání: 22 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061176 CAS číslo: 206860-48-2 UN: 1760 ADR: 8 III |