Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4376I-10G PC4376I-5G PC4376I-25G
APOSPC4376I-10GEA 3580 CZK
APOSPC4376I-10G APOSPC4376I-5G APOSPC4376I-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Bod varu: 43 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061175
CAS číslo: 239087-09-3
UN: 1760
ADR: 8,III