Tisk…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4376H-25G PC4376H-5G PC4376H-100G
APOSPC4376H-25GEA 3480 CZK
APOSPC4376H-25G APOSPC4376H-5G APOSPC4376H-100G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03
Bod varu: 45 °C/7.5mmHg
Bod tání: 38…45 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082477
CAS číslo: 239087-08-2
UN: 3261
ADR: 8 III