Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl Bromide
PC4376G-1G PC4376G-5G PC4376G-25G
APOSPC4376G-1GEA 622 CZK
APOSPC4376G-1G APOSPC4376G-5G APOSPC4376G-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03
Bod varu: 197
Bod tání: 22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061174
CAS číslo: 220239-69-0
UN: 1760
ADR: 8 III