Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4376F-25G PC4376F-5G PC4376F-100G
APOSPC4376F-25GEA 6190 CZK
APOSPC4376F-25G APOSPC4376F-5G APOSPC4376F-100G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Bod tání: 28…30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061173
CAS číslo: 239087-07-1
UN: 1759
ADR: 8,III