Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4376E-5G PC4376E-1G PC4376E-25G
APOSPC4376E-5GEA 2690 CZK
APOSPC4376E-5G APOSPC4376E-1G APOSPC4376E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03
Bod varu: 197
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061172
CAS číslo: 184970-25-0
UN: 3261
ADR: 8 II