Tisk…

2-(Difluoromethoxy)aniline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4376-100G PC4376-25G
APOSPC4376-100GEA 6120 CZK
APOSPC4376-100G APOSPC4376-25G
2-(Difluoromethoxy)aniline 98%
2-(Difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14
Bod varu: 205 °C
Hustota: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190104
CAS číslo: 22236-04-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR