4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375K-1G
PC4375K-5G
PC4375K-25G
APOSPC4375K-1GEA
622
CZK
APOSPC4375K-1G
APOSPC4375K-5G
APOSPC4375K-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₆F₄O MW: 194,13 g/mol Bod varu: 80…85 °C/0,1mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061171 CAS číslo: 67515-61-1 |