Tisk…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375J-1G PC4375J-5G PC4375J-25G
APOSPC4375J-1GEA 622 CZK
APOSPC4375J-1G APOSPC4375J-5G APOSPC4375J-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
MW: 194.13
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061170
CAS číslo: 220227-29-2