2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375H-1G
PC4375H-25G
PC4375H-5G
APOSPC4375H-1GEA
622
CZK
APOSPC4375H-1G
APOSPC4375H-25G
APOSPC4375H-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₆F₄O MW: 194,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061168 CAS číslo: 152211-15-9 |