Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4375G-25G PC4375G-5G PC4375G-100G
APOSPC4375G-25GEA 1990 CZK
APOSPC4375G-25G APOSPC4375G-5G APOSPC4375G-100G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061167
CAS číslo: 207974-09-2