2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4375E-10G
PC4375E-1G
PC4375E-5G
PC4375E-25G
APOSPC4375E-10GEA
3440
CZK
APOSPC4375E-10G
APOSPC4375E-1G
APOSPC4375E-5G
APOSPC4375E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₆F₄O MW: 194.13 Bod varu: 211 °C Bod tání: 24…26 °C Hustota: 1.397 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061166 CAS číslo: 207981-45-1 |