Tisk…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Y-25G PC4374Y-5G PC4374Y-100G
APOSPC4374Y-25GEA 3910 CZK
APOSPC4374Y-25G APOSPC4374Y-5G APOSPC4374Y-100G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄N
MW: 193.14
Bod varu: 185
Bod tání: 46
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061164
CAS číslo: 202522-22-3
UN: 2735
ADR: 8 II