Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4374X-1G PC4374X-5G
APOSPC4374X-1GEA 827 CZK
APOSPC4374X-1G APOSPC4374X-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄N
Hustota: 1,319 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061163
CAS číslo: 150517-77-4
UN: 2735
ADR: 8,II