Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4374U-500MG PC4374U-250MG
APOSPC4374U-500MGEA 705 CZK
APOSPC4374U-500MG APOSPC4374U-250MG
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070807
CAS číslo: 239087-05-9
UN: 2735
ADR: 8,III