Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4374S-100G PC4374S-25G PC4374S-5G
APOSPC4374S-100GEA 5960 CZK
APOSPC4374S-100G APOSPC4374S-25G APOSPC4374S-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Bod varu: 169…171 °C
Hustota: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061159
CAS číslo: 67515-56-4
UN: 3265
ADR: 8,II