Tisk…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4374R-100G PC4374R-250G PC4374R-25G
APOSPC4374R-100GEA 3540 CZK
APOSPC4374R-100G APOSPC4374R-250G APOSPC4374R-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Bod varu: 157 °C
Hustota: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061158
CAS číslo: 189807-21-4
UN: 3265
ADR: 8,II