Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4374Q-25G PC4374Q-5G
APOSPC4374Q-25GEA 8070 CZK
APOSPC4374Q-25G APOSPC4374Q-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Bod varu: 119 °C
Hustota: 1,482 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061157
CAS číslo: 171243-30-4
UN: 3265
ADR: 8,II