Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4374O-100G PC4374O-25G PC4374O-5G
APOSPC4374O-100GEA 10190 CZK
APOSPC4374O-100G APOSPC4374O-25G APOSPC4374O-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Bod varu: 190…191 °C
Hustota: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061156
CAS číslo: 207981-46-2
UN: 3265
ADR: 8,II