Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4374N-25G PC4374N-5G
APOSPC4374N-25GEA 14880 CZK
APOSPC4374N-25G APOSPC4374N-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Bod varu: 188…189 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061155
CAS číslo: 126917-10-0
UN: 3265
ADR: 8,II