Tisk…

2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride

PC4374M-25G PC4374M-5G
APOSPC4374M-25GEA 4240 CZK
APOSPC4374M-25G APOSPC4374M-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Bod varu: 192…194 °C
Hustota: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061154
CAS číslo: 208173-19-7
UN: 3265
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR