Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4374L-25G PC4374L-5G PC4374L-1G
APOSPC4374L-25GEA 8500 CZK
APOSPC4374L-25G APOSPC4374L-5G APOSPC4374L-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₈F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061258
CAS číslo: 239087-04-8