Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4374G-1G PC4374G-25G PC4374G-5G
APOSPC4374G-1GEA 622 CZK
APOSPC4374G-1G APOSPC4374G-25G APOSPC4374G-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₈F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061254
CAS číslo: 199292-40-5