Tisk…

2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4374F-1G PC4374F-25G PC4374F-5G
APOSPC4374F-1GEA 622 CZK
APOSPC4374F-1G APOSPC4374F-25G APOSPC4374F-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₈F₄O
MW: 268,21 g/mol
Bod tání: 38…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061253
CAS číslo: 207974-08-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR