Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4374E-1G PC4374E-5G PC4374E-25G
APOSPC4374E-1GEA 622 CZK
APOSPC4374E-1G APOSPC4374E-5G APOSPC4374E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₈F₄O
MW: 268,21 g/mol
Bod varu: 290 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061151
CAS číslo: 207853-70-1