Tisk…
2-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4374-100G PC4374-25G
APOSPC4374-100GEA 1740 CZK
APOSPC4374-100G APOSPC4374-25G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₄N
Bod varu: 118…122 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437945
CAS číslo: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
UN: 1993
ADR: 3,III