Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373P-100G PC4373P-25G PC4373P-5G PC4373P-500G PC4373P-1KG
APOSPC4373P-100GEA 3640 CZK
APOSPC4373P-100G APOSPC4373P-25G APOSPC4373P-5G APOSPC4373P-500G APOSPC4373P-1KG
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
MW: 189.11
Bod varu: 193…195 °C
Bod tání: 67…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061284
CAS číslo: 67515-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III