4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
PC4373J-100G
PC4373J-25G
PC4373J-500G
APOSPC4373J-100GEA
1950
CZK
APOSPC4373J-100G
APOSPC4373J-25G
APOSPC4373J-500G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃F₄N MW: 189.11 Bod varu: 194…196 °C Bod tání: 43…45 °C Hustota: 1.35 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061283 CAS číslo: 194853-86-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...