Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4373I-25G PC4373I-5G PC4373I-100G
APOSPC4373I-25GEA 1240 CZK
APOSPC4373I-25G APOSPC4373I-5G APOSPC4373I-100G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
MW: 189.11
Bod varu: 212
Bod tání: 28
Hustota: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061282
CAS číslo: 149793-69-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III