Tisk…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373H-1G PC4373H-25G PC4373H-5G
APOSPC4373H-1GEA 622 CZK
APOSPC4373H-1G APOSPC4373H-25G APOSPC4373H-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Bod tání: 26…28 °C
Hustota: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061153
CAS číslo: 133116-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III