Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
PC4373G-100G PC4373G-25G PC4373G-5G
APOSPC4373G-100GEA 3380 CZK
APOSPC4373G-100G APOSPC4373G-25G APOSPC4373G-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
MW: 189.11
Bod varu: 186 °C
Hustota: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061280
CAS číslo: 4088-84-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III