Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373F-25G PC4373F-5G PC4373F-100G
APOSPC4373F-25GEA 1820 CZK
APOSPC4373F-25G APOSPC4373F-5G APOSPC4373F-100G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
MW: 189.11
Bod varu: 178…180 °C
Hustota: 1.358 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061279
CAS číslo: 146070-34-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III