Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373E-1G PC4373E-5G PC4373E-10G
APOSPC4373E-1GEA 622 CZK
APOSPC4373E-1G APOSPC4373E-5G APOSPC4373E-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
MW: 189.11
Bod varu: 212
Bod tání: 28
Hustota: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061152
CAS číslo: 146070-35-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III