Tisk…
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4373DB-100G PC4373DB-25G PC4373DB-5G
APOSPC4373DB-100GEA 2480 CZK
APOSPC4373DB-100G APOSPC4373DB-25G APOSPC4373DB-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061294
CAS číslo: 67515-55-3