Tisk…

α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4373D-100G PC4373D-25G PC4373D-5G
APOSPC4373D-100GEA 3580 CZK
APOSPC4373D-100G APOSPC4373D-25G APOSPC4373D-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11
Bod varu: 251
Bod tání: 121…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040982
CAS číslo: 141179-72-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR