Tisk…
α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4373C-100G PC4373C-25G PC4373C-5G
APOSPC4373C-100GEA 4800 CZK
APOSPC4373C-100G APOSPC4373C-25G APOSPC4373C-5G
α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061293
CAS číslo: 161622-05-5