Tisk…
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4373B-1G PC4373B-25G
APOSPC4373B-1GEA 622 CZK
APOSPC4373B-1G APOSPC4373B-25G
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11
Bod tání: 83…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040981
CAS číslo: 32890-94-1