Tisk…
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373A-1G PC4373A-5G PC4373A-25G PC4373A-100G
APOSPC4373A-1GEA 417 CZK
APOSPC4373A-1G APOSPC4373A-5G APOSPC4373A-25G APOSPC4373A-100G
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11
Bod tání: 100…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061292
CAS číslo: 115029-23-7