Tisk…
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373-100G PC4373-25G PC4373-5G
APOSPC4373-100GEA 8700 CZK
APOSPC4373-100G APOSPC4373-25G APOSPC4373-5G
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Bod tání: 166…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010322
CAS číslo: 115029-24-8