Tisk…

4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4372Q-100G PC4372Q-25G PC4372Q-5G
APOSPC4372Q-100GEA 3810 CZK
APOSPC4372Q-100G APOSPC4372Q-25G APOSPC4372Q-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Bod varu: 60 °C/0,75mmHg
Hustota: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061314
CAS číslo: 67515-60-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR