4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4372P-25G
PC4372P-5G
PC4372P-100G
APOSPC4372P-25GEA
1450
CZK
APOSPC4372P-25G
APOSPC4372P-5G
APOSPC4372P-100G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₄F₄O Bod varu: 113…115 °C Hustota: 1,408 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061313 CAS číslo: 90176-80-0 UN: 1989 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...