Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4372O-100G PC4372O-25G PC4372O-5G
APOSPC4372O-100GEA 9230 CZK
APOSPC4372O-100G APOSPC4372O-25G APOSPC4372O-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Bod varu: 175 °C
Hustota: 1,376 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061312
CAS číslo: 188815-30-7