Tisk…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4372N-25G PC4372N-100G PC4372N-500G
APOSPC4372N-25GEA 1660 CZK
APOSPC4372N-25G APOSPC4372N-100G APOSPC4372N-500G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
MW: 192.11
Bod varu: 156 °C
Hustota: 1.432 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061273
CAS číslo: 60611-24-7