Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4372M-100G PC4372M-25G PC4372M-5G
APOSPC4372M-100GEA 3540 CZK
APOSPC4372M-100G APOSPC4372M-25G APOSPC4372M-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Bod varu: 176 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061311
CAS číslo: 146137-78-2