Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4372L-25G PC4372L-5G PC4372L-1G
APOSPC4372L-25GEA 3410 CZK
APOSPC4372L-25G APOSPC4372L-5G APOSPC4372L-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Bod varu: 118…119 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061310
CAS číslo: 89763-93-9