Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4372K-25G PC4372K-5G
APOSPC4372K-25GEA 1910 CZK
APOSPC4372K-25G APOSPC4372K-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Hustota: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061246
CAS číslo: 112641-20-0