Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4372-1G PC4372-5G
APOSPC4372-1GEA 4010 CZK
APOSPC4372-1G APOSPC4372-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃NO
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00138491
CAS číslo: 73081-88-6